Print…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Nitrobenzylammonium hydrochloride
B23349.03 B23349.06 B23349.14
B23349.03EA 47.1 EUR
B23349.03 B23349.06 B23349.14
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Purity: 97% CAS No.: 26177-43-5 Molecular Formula: C7H8N2O2.HCl Formula Weight: 188.62 Melting Point: ca 225° dec. MDL No.: MFCD00012858
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Peso Molecular: 188.62 g/mol
Ponto de Fusão: ∼ 225 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012858
Número CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8