Print…
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
184730010 184730050
ACRO184730010EA 44.3 EUR
ACRO184730010 ACRO184730050
3-Nitrobenzylamine hydrochloride 97%
3-Nitrobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 226…231 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012858
Número CAS: 26177-43-5
EINECS: 247-502-8
Encomendar
Appearance Off-white to tan Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 226 to 231 °C
Titration with HClO4 ≥96.0 %
HPLC ≥97.5 %