Print…
3-Iodobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Atenção
I0710-1G I0710-5G
TCIAI0710-1GEA 20 EUR
TCIAI0710-1G TCIAI0710-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride ≥98.0% (por HPLC)
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Fórmula: C₇H₉ClIN
Ponto de Fusão: 194°C
Número MDL : MFCD00012857
Número CAS: 3718-88-5
EINECS: 223-068-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=42b226e25dc2b9b09a03eba1fdf38d26da60393c&vid=42b226e25dc2b9b09a03eba1fdf38d26da60393c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %