Print…
4-Acetyldiphenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2355-25G A2355-5G
TCIAA2355-25GEA 305 EUR
TCIAA2355-25G TCIAA2355-5G
4-Acetyldiphenyl sulphide ≥98.0% (por GC)
4-Acetyldiphenyl sulphide
Fórmula: C₁₄H₁₂OS
Ponto de ebulição: 184°C
Número MDL : MFCD00026227
Número CAS: 10169-55-8
EINECS: 233-443-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=31814504ae426dec028c0c8214d2f3e2373992ec&vid=31814504ae426dec028c0c8214d2f3e2373992ec&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 65.0 to 69.0 deg-C