2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
1-(2-Amino-4,5-dimethoxyphenyl)ethanone
L10605.06
L10605.14
L10605.06EA
127
EUR
L10605.06
L10605.14
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone 98%
2'-Amino-4',5'-dimethoxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 4101-30-8
Molecular Formula: C10H13NO3
Formula Weight: 195.22
Melting Point: 104-108°
Beilstein Reference: 391380
Fórmula:
C₁₀H₁₃NO₃ Ponto de Fusão: 104…108 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00016646 Número CAS: 4101-30-8 |