Print…
3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
41949.06 41949.14 41949.22
41949.06EA 32.4 EUR
41949.06 41949.14 41949.22
3-(Benzylamino)propionitrile ≥97%
3-(Benzylamino)propionitrile
Purity: 97+% CAS No.: 706-03-6 Molecular Formula: C6H5CH2NHCH2CH2CN Formula Weight: 160.22 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.024 Refractive Index: 1.5308 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001955
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂
Densidade: 1,024
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001955
Número CAS: 706-03-6
EINECS: 211-890-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III