Print…
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Bromo-1-(4-(trifluoromethoxy)phenyl)ethanone, 4-(Trifluoromethoxy)phenacyl bromide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
669474-1G 669474-5G
SIAL669474-1GEA 103 EUR
SIAL669474-1G SIAL669474-5G
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-4'-(trifluoromethoxy)acetophenone
Fórmula: C₉H₆BrF₃O₂
Número MDL : MFCD00052333
Número CAS: 103962-10-3