Print…
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Aminomethylphenylboronic acid hydrochloride, 4-(Aminomethyl)benzeneboronic acid hydrochloride
H52855.03 H52855.06
H52855.03EA 170 EUR
H52855.03 H52855.06
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride 96%
4-(Aminomethyl)phenylboronic acid hydrochloride
Purity: 96% CAS No.: 75705-21-4 Molecular Formula: C7H10BNO2.HCl Formula Weight: 187.43 Melting Point: 240-250° MDL No.: MFCD01632199
Fórmula: C₇H₁₁BClNO₂
Peso Molecular: 187.43 g/mol
Ponto de Fusão: 240…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632199
Número CAS: 75705-21-4