4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
4-(2-Carboxyethyl)benzeneboronic acid
L17485.03
L17485.06
L17485.03EA
109
EUR
L17485.03
L17485.06
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid ≥97%
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 166316-48-9
Molecular Formula: C9H11BO4
Formula Weight: 193.99
Melting Point: 146-148°
Beilstein Reference: 9198524
Fórmula:
C₉H₁₁BO₄ Ponto de Fusão: 146…148 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318119 Número CAS: 166316-48-9 |