Print…
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
H1367-25G H1367-5G
TCIAH1367-25GEA 135 EUR
TCIAH1367-25G TCIAH1367-5G
4-(Methylsulphonyl)phenol ≥98.0% (por GC)
4-(Methylsulphonyl)phenol
Fórmula: C₇H₈O₃S
Número MDL : MFCD00047806
Número CAS: 14763-60-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c06346cc11ce8638f32e9c9333170a0fd37dc18&vid=8c06346cc11ce8638f32e9c9333170a0fd37dc18&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 97.0 deg-C