Print…
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
295973-25G 295973-5G
SIAL295973-25GEA 430 EUR
SIAL295973-25G SIAL295973-5G
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline, Sigma-Aldrich®
N,N-Bis(trifluoromethanesulphonyl)aniline
Fórmula: C₈H₅F₆NO₄S₂
Número MDL : MFCD00000404
Número CAS: 37595-74-7