3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H52510.03
H52510.06
H52510.03EA
147
EUR
H52510.03
H52510.06
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥97%
3-Fluoro-(4-methoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 505083-04-5
Molecular Formula: C8H8BFO4
Formula Weight: 197.96
Melting Point: 180-184°
MDL No.: MFCD04115665
Fórmula:
C₈H₈BFO₄ Ponto de Fusão: 180…184 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04115665 Número CAS: 505083-04-5 |