Print…
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-3-chlorophenol Hydrochloride, 2-Chloro-4-hydroxyaniline hydrochloride
A19720.06 A19720.14 A19720.22
A19720.06EA 44.2 EUR
A19720.06 A19720.14 A19720.22
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride 98%
4-Amino-3-chlorophenol hydrochloride
Purity: 98% CAS No.: 52671-64-4 Molecular Formula: C6H6ClNO.HCl Formula Weight: 180.04 Melting Point: 254-256° dec. MDL No.: MFCD00143110
Fórmula: C₆H₇Cl₂NO
Ponto de Fusão: 254…256 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00143110
Número CAS: 52671-64-4