Print…
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A2244-100G A2244-25G
TCIAA2244-100GEA 139 EUR
TCIAA2244-100G TCIAA2244-25G
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
2-Amino-4-chloro-6-nitrophenol
Fórmula: C₆H₅ClN₂O₃
Ponto de Fusão: 152°C
Número MDL : MFCD00035925
Número CAS: 6358-08-3
EINECS: 228-761-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22bad03e64cb6cbe0b92c551033ad1e2a60a657f&vid=22bad03e64cb6cbe0b92c551033ad1e2a60a657f&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 145.0 to 149.0 deg-C