3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos:
(3-Aminophenyl)boronic acid hydrochloride, 3-Aminobenzeneboronic acid hydrochloride
MQ100
410705-1G
410705-5G
SIAL410705-1GEA
111
EUR
SIAL410705-1G
SIAL410705-5G
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronic acid hydrochloride
Fórmula:
C₆H₉BClNO₂ Peso Molecular: 173.41 g/mol |
Número MDL :
MFCD00191748 Número CAS: 85006-23-1 EINECS: 285-052-4 |