Print…
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (3-Aminophenyl)boronic acid sulphate (2:1), 3-Aminobenzeneboronic acid hemisulphate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
A71751-25G A71751-5G
SIALA71751-25GEA 585 EUR
SIALA71751-25G SIALA71751-5G
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate, Sigma-Aldrich®
3-Aminophenylboronic acid hemisulphate
Fórmula: C₁₂H₁₈B₂N₂O₈S
Número MDL : MFCD00013111
Número CAS: 66472-86-4
EINECS: 266-376-5