Print…
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H29348.03 H29348.06
H29348.03EA 48.5 EUR
H29348.03 H29348.06
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid ≥97%
3-Carboxy-5-nitrophenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 101084-81-5 Molecular Formula: C7H6BNO6 Formula Weight: 210.94 MDL No.: MFCD00757433
Fórmula: C₇H₆BNO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00757433
Número CAS: 101084-81-5