4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B20954.03
B20954.06
B20954.14
B20954.03EA
40
EUR
B20954.03
B20954.06
B20954.14
4-Carboxyphenylboronic acid ≥97%
4-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 14047-29-1
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 3031088
Fórmula:
C₇H₇BO₄ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00151801 Número CAS: 14047-29-1 |