3-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
Sinônimos:
3-Boronobenzoic acid, 3-Carboxybenzeneboronic acid
C2028-1G
C2028-5G
TCIAC2028-1GEA
36
EUR
TCIAC2028-1G
TCIAC2028-5G
3-Carboxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Carboxyphenylboronic acid
Fórmula:
C₇H₇BO₄ Ponto de Fusão: 240°C |
Número MDL :
MFCD00036833 Número CAS: 25487-66-5 |
|
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 112.0 % |