2-Carboxyphenylboronic acid 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
2-Boronobenzoic acid, 2-Carboxybenzeneboronic acid
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
L16301.03EA
245
EUR
L16301.03
L16301.06
L16301.MD
2-Carboxyphenylboronic acid 95%
2-Carboxyphenylboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 149105-19-1
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: ca 220°
Beilstein Reference: 2835407
Fórmula:
C₇H₇BO₄ Peso Molecular: 165.94 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 220 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01318118 Número CAS: 149105-19-1 |