Print…
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-(Ethoxycarbonyl)benzeneboronic acid, (4-Ethoxycarbonylphenyl)boronic acid
H26356.03 H26356.06
H26356.03EA 34.4 EUR
H26356.03 H26356.06
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid ≥94%
4-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Purity: 94% CAS No.: 4334-88-7 Molecular Formula: C9H11BO4 Formula Weight: 193.99 Melting Point: 137-140° MDL No.: MFCD02179441
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 137…140 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02179441
Número CAS: 4334-88-7