Print…
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
E0848-1G E0848-5G
TCIAE0848-1GEA 22 EUR
TCIAE0848-1G TCIAE0848-5G
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₉H₁₁BO₄
Ponto de Fusão: 138°C
Número MDL : MFCD02179444
Número CAS: 4334-87-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda939938aa4a56ec21c32887a69385bb2f13809&vid=eda939938aa4a56ec21c32887a69385bb2f13809&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %