Print…
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Carboxybenzeneboronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
366390010 366390050
ACRO366390010EA 32.4 EUR
ACRO366390010 ACRO366390050
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Carboxyphenylboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₇BO₄
Peso Molecular: 248.08 g/mol
Ponto de Fusão: 227…232 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01863710
Número CAS: 180516-87-4
Encomendar
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 227 to 232 °C
Titration with NaOH 96.0 to 104.0 %