(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
B1529-25ML
B1529-5ML
TCIAB1529-25MLEA
57
EUR
TCIAB1529-25ML
TCIAB1529-5ML
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Fórmula:
C₁₅H₁₇N |
Número MDL :
MFCD00066325 Número CAS: 17480-69-2 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -38.0 to -41.0 deg (neat) |