(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L19299.06
L19299.14
L19299.06EA
42.3
EUR
L19299.06
L19299.14
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-N-Benzyl-α-methylbenzylamine
Purity: 99%
CAS No.: 17480-69-2
Molecular Formula: C15H17N
Formula Weight: 211.31
Flash Point:
Fórmula:
C₁₅H₁₇N Ponto de ebulição: 171 °C (15 mmHg) Densidade: 1,010 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00066325 Número CAS: 17480-69-2 |