Print…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
B22443.03 B22443.06 B22443.14
B22443.03EA 47.2 EUR
B22443.03 B22443.06 B22443.14
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid ≥98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Purity: 98% CAS No.: 381-98-6 Molecular Formula: C4H3F3O2 Formula Weight: 140.06 Flash Point: 82°(180°F) Melting Point: 49-51° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042424
Fórmula: C₄H₃F₃O₂
Peso Molecular: 140.06 g/mol
Ponto de Fusão: 49…51 °C
Ponto de Inflamação: 82 °C (180 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042424
Número CAS: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8 III