Print…
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Trifluoromethyl)propenoic acid
313100010 313100050
ACRO313100010EA 35.7 EUR
ACRO313100010 ACRO313100050
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Fórmula: C₄H₃F₃O₂
Peso Molecular: 140.06 g/mol
Ponto de ebulição: 86 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…52 °C
Ponto de Inflamação: 81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00042424
Número CAS: 381-98-6
Encomendar
Appearance Transparent light yellow Chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
Titration with TBAH ≥97.5 %