Print…
Dodecyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
D3767-25G D3767-5G
TCIAD3767-25GEA 73 EUR
TCIAD3767-25G TCIAD3767-5G
Dodecyl methyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Dodecyl methyl sulphide
Fórmula: C₁₃H₂₈S
Ponto de ebulição: 110°C
Ponto de Fusão: -2°C
Número MDL : MFCD00015073
Número CAS: 3698-89-3
EINECS: 223-028-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eeb2cad4ad3c23b0eb19640c414892e6e04352ba&vid=eeb2cad4ad3c23b0eb19640c414892e6e04352ba&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %