Print…
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
T0781-25G T0781-500G
TCIAT0781-25GEA 17 EUR
TCIAT0781-25G TCIAT0781-500G
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine ≥98.0% (por análise titulométrica)
N,N,N',N'-Tetrakis(2-hydroxypropyl)ethylenediamine
Fórmula: C₁₄H₃₂N₂O₄
Ponto de Inflamação: 211°C
Número MDL : MFCD00004534
Número CAS: 102-60-3
EINECS: 203-041-4
Merck Index: 14,03599
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16fd727512b8aaea7538075a020b14f348cfd675&vid=16fd727512b8aaea7538075a020b14f348cfd675&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %