Print…
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
C0938-25ML C0938-5ML
TCIAC0938-25MLEA 173 EUR
TCIAC0938-25ML TCIAC0938-5ML
2-Chloroethyl ethyl sulphide ≥98.0% (por GC)
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Fórmula: C₄H₉ClS
Ponto de ebulição: 157°C
Ponto de Inflamação: 52°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000979
Número CAS: 693-07-2
EINECS: 211-742-1
UN: 1992
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&vid=f14518c8056a5b7e5d31cebc436eec2a504a9bc1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %