Print…
2-Chloroethyl ethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
242640-25G 242640-5G
SIAL242640-25GEA 252 EUR
SIAL242640-25G SIAL242640-5G
2-Chloroethyl ethyl sulphide, Sigma-Aldrich®
2-Chloroethyl ethyl sulphide
Fórmula: C₄H₉ClS
Número MDL : MFCD00000979
Número CAS: 693-07-2
EINECS: 211-742-1