DL-Methionine sulphone ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
M0100-1G
M0100-5G
TCIAM0100-1GEA
30
EUR
TCIAM0100-1G
TCIAM0100-5G
DL-Methionine sulphone ≥99.0% (por análise titulométrica)
DL-Methionine sulphone
Fórmula:
C₅H₁₁NO₄S |
Número MDL :
MFCD00025079 Número CAS: 820-10-0 EINECS: 212-466-4 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in hot Water | very faint turbidit |