Print…
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) em solução aquosa
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
L15728.ACEA 29.6 EUR
L15728.AC L15728.AE L15728.AP
Hexafluorophosphoric acid ∼60% (w/w) em solução aquosa
Hexafluorophosphoric acid
CAS No.: 16940-81-1 Molecular Formula: HPF6 Formula Weight: 145.97 UN No.: 1782 MDL No.: MFCD00011350
Fórmula: HF₆P
Densidade: 1,65
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011350
Número CAS: 16940-81-1
EINECS: 241-006-5
UN: 1782
ADR: 8,II