Cholesterol oleyl carbonate 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
(3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-2,3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-tetradecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl (Z)-octadec-9-en-1-yl carbonate
165850050
165850250
ACRO165850050EA
35.9
EUR
ACRO165850050
ACRO165850250
Cholesterol oleyl carbonate 99+%
Cholesterol oleyl carbonate
Fórmula:
C₄₆H₈₀O₃ Peso Molecular: 681.125 g/mol Ponto de Fusão: 20 °C Ponto de Inflamação: >112 °C |
Número MDL :
MFCD00003634 Número CAS: 17110-51-9 EINECS: 241-179-7 |
Appearance | White to light yellow Waxy crystalline mass |
Infrared spectrum | Conforms |
TLC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -22° to -24° (27°C, 589 nm) (c=2, CHCl3) |