Print…
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(1H-Tetrazol-5-yl)phenol
H27529.MD H27529.06 H27529.03
H27529.MDEA 58.6 EUR
H27529.MD H27529.06 H27529.03
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole ≥97%
5-(3-Hydroxyphenyl)-1H-tetrazole
Purity: 97% CAS No.: 96859-34-6 Molecular Formula: C7H6N4O Formula Weight: 162.16 Melting Point: ca 220° dec. MDL No.: MFCD06797247
Fórmula: C₇H₆N₄O
Ponto de Fusão: ∼ 220 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06797247
Número CAS: 96859-34-6