Print…
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 5,6-Dimethylbenzo[d]thiazol-2-amine
A1461-25G A1461-5G
TCIAA1461-25GEA 735 EUR
TCIAA1461-25G TCIAA1461-5G
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
2-Amino-5,6-dimethylbenzothiazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂S
Número MDL : MFCD00005790
Número CAS: 29927-08-0
EINECS: 249-960-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d69f6ff121708501856375c433c0f62fbceaf5cf&vid=d69f6ff121708501856375c433c0f62fbceaf5cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 187.0 to 192.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency