Print…
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 2-(Hydroxymethyl)benzothiazole, 2-Benzothiazolemethanol, 2-Hydroxymethylbenzothiazole
H31631.03 H31631.06
H31631.03EA 44.3 EUR
H31631.03 H31631.06
Benzothiazol-2-ylmethanol ≥97%
Benzothiazol-2-ylmethanol
Purity: 97% CAS No.: 37859-42-0 Molecular Formula: C8H7NOS Formula Weight: 165.21 Melting Point: 96-100° MDL No.: MFCD00226293
Fórmula: C₈H₇NOS
Ponto de Fusão: 96…100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00226293
Número CAS: 37859-42-0