Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A13390.06
A13390.22
A13390.06EA
64.1
EUR
A13390.06
A13390.22
Thiodiglycolic anhydride ≥98%
Thiodiglycolic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 3261-87-8
Molecular Formula: C4H4O3S
Formula Weight: 132.13
Melting Point: 95-100°
Beilstein Reference: 112528
Fórmula:
C₄H₄O₃S Ponto de Fusão: 95…100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051689 Número CAS: 3261-87-8 |