Print…
Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
T0952-25ML T0952-5ML
TCIAT0952-25MLEA 199 EUR
TCIAT0952-25ML TCIAT0952-5ML
Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (por GC)
Tetrahydropyran-2-methanol
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 187°C
Ponto de Inflamação: 93°C
Número MDL : MFCD00006624
Número CAS: 100-72-1
EINECS: 202-882-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70c85dc5895ea8a524c7a2b8cf0dcc7c63f37c7e&vid=70c85dc5895ea8a524c7a2b8cf0dcc7c63f37c7e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %