Print…
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
L17417.06 L17417.14
L17417.06EA 41.2 EUR
L17417.06 L17417.14
Tetrahydropyran-2-methanol ≥94%
Tetrahydropyran-2-methanol
Purity: 94% CAS No.: 100-72-1 Molecular Formula: C6H12O2 Formula Weight: 116.16 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -70° Boiling Point: 186-189° Beilstein Reference: 102998 MDL No.: MFCD00006624
Fórmula: C₆H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 186…189 °C
Ponto de Fusão: < –70 °C
Densidade: 1,027
Ponto de Inflamação: 93 °C (199 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006624
Número CAS: 100-72-1
EINECS: 202-882-4