Print…
5-Indoleboronic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
359461000 359465000 359460010
ACRO359461000EA 25 EUR
ACRO359461000 ACRO359465000 ACRO359460010
5-Indoleboronic acid 97%
5-Indoleboronic acid
Fórmula: C₈H₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01319013
Número CAS: 144104-59-6
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
Titration with NaOH ≥96.0 %