Print…
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
654280-1G 654280-5G
SIAL654280-1GEA 96.1 EUR
SIAL654280-1G SIAL654280-5G
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid pinacol ester, Sigma-Aldrich®
1-(Phenylsulphonyl)-3-indoleboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₂₀H₂₂BNO₄S
Número MDL : MFCD08276778
Número CAS: 870717-93-4