Print…
5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Indole-5-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indole
I0590-1G I0590-5G
TCIAI0590-1GEA 59 EUR
TCIAI0590-1G TCIAI0590-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥98.0% (por GC)
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₄H₁₈BNO₂
Número MDL : MFCD03789263
Número CAS: 269410-24-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f59cdecbb83153b16cfce0f6f6ca42cc97a4833&vid=6f59cdecbb83153b16cfce0f6f6ca42cc97a4833&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C