Print…
Furfuryl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W316008-100G-K W316008-1KG-K
SIALW316008-100G-KEA 228 EUR
SIALW316008-100G-K SIALW316008-1KG-K
Furfuryl methyl sulphide, Sigma-Aldrich®
Furfuryl methyl sulphide
Fórmula: C₆H₈OS
Número MDL : MFCD00009604
Número CAS: 1438-91-1
EINECS: 215-874-0