Print…
Furfuryl methyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W336203-100G-K W336203-1KG-K
SIALW336203-100G-KEA 274 EUR
SIALW336203-100G-K SIALW336203-1KG-K
Furfuryl methyl disulphide, Sigma-Aldrich®
Furfuryl methyl disulphide
Fórmula: C₆H₈OS₂
Número MDL : MFCD00012326
Número CAS: 57500-00-2
EINECS: 260-773-7