Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Atenção
|
F0710-25G
F0710-5G
TCIAF0710-25GEA
232
EUR
TCIAF0710-25G
TCIAF0710-5G
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Fórmula:
C₆H₄O₅ Ponto de Fusão: 320°C |
Número MDL :
MFCD00016582 Número CAS: 3238-40-2 EINECS: 221-800-8 |
|
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |