Print…
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
H28718.03 H28718.06
H28718.03EA 97.1 EUR
H28718.03 H28718.06
Furan-2,5-dicarboxylic acid ≥98%
Furan-2,5-dicarboxylic acid
Purity: 98% CAS No.: 3238-40-2 Molecular Formula: C6H4O5 Formula Weight: 156.09 Melting Point: 310° MDL No.: MFCD00016582
Fórmula: C₆H₄O₅
Ponto de Fusão: >310 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016582
Número CAS: 3238-40-2
EINECS: 221-800-8