Print…
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
D3420-25G D3420-5G
TCIAD3420-25GEA 111 EUR
TCIAD3420-25G TCIAD3420-5G
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (por GC)
Difurfuryl sulphide
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 143°C
Número MDL : MFCD00010081
Número CAS: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&vid=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %