Print…
Furfuryl disulphide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W314609-100G-K W314609-1KG-K W314609-250G-K
SIALW314609-100G-KEA 199 EUR
SIALW314609-100G-K SIALW314609-1KG-K SIALW314609-250G-K
Furfuryl disulphide, Sigma-Aldrich®
Furfuryl disulphide
Fórmula: C₁₀H₁₀O₂S₂
Número MDL : MFCD00010082
Número CAS: 4437-20-1
EINECS: 224-649-6