Print…
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: HAKU, AMCA, TAMCHA, trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid, Tranexamic acid, AMCHA
A0236-25G A0236-5G A0236-100G
TCIAA0236-25GEA 51 EUR
TCIAA0236-25G TCIAA0236-5G TCIAA0236-100G
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Product Categories: Bioscience, Other Pharmaceutical Ingredients
Other Product Names / Synonyms: Tranexamic Acid
Fórmula: C₈H₁₅NO₂
Número MDL : MFCD00001466
Número CAS: 1197-18-8
EINECS: 214-818-2
Merck Index: 14,09569
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=059f54cbdedb9704f17822f50fa42379a9b65cdd&vid=059f54cbdedb9704f17822f50fa42379a9b65cdd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency